Principaux documents
GF24899877
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Synonyme(s) :
SU301250
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 248-998-77
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.25 mm
Couleur
clear amber
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1