Principaux documents
S374814
ACETOPHENONE AZINE
AldrichCPR
S374814-250MG
50.00 CHF
50.00 CHF
Date d'expédition estimée le07 mai 2025
Changer de vue
S374814-250MG
50.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.319
Numéro MDL:
50.00 CHF
Date d'expédition estimée le07 mai 2025