Principaux documents
DWKW242831
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 3 mL
Synonyme(s) :
W242831
100 EACH
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Changer de vue
100 EACH
132.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Matériaux
white bottle
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W242831
Capacité
3 mL
Application
Opthalmic, IVD Kits, Other
Caractéristiques et avantages
  • Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
  • White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
  • Dropper tip caps and tips sold separately
  • Packaged in cases of 100 or 1000
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.