Principaux documents
DWKCP2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Synonyme(s) :
CP2000P
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CP2000P
Capacité
2000 mL , with +/20mL tolerance
Application
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caractéristiques et avantages
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface