Principaux documents
D99005
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-oxopimelate
98%
Synonyme(s) :
Diethyl 4-oxoheptanedioate
25 G
128.00 CHF
128.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
128.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCOCH2CH2COCH2CH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.26
Beilstein:
1571968
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCC(=O)CCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
ZGBUXZJMZBBISR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves