Documents
722464
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropionate
96%
Synonyme(s) :
3-Cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449
Densité
1.058 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable