Principaux documents
D9272
Sigma-Aldrich
N-(2,6-Diisopropylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid
≥98%
Synonyme(s) :
N-[2-[[2,6-Bis(1-methylethyl)phenyl]amino]-2-oxoethyl]-N-(carboxymethyl)glycine, DISIDA
1 G
420.00 CHF
420.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
420.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
420.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O5/c1-11(2)13-6-5-7-14(12(3)4)18(13)19-15(21)8-20(9-16(22)23)10-17(24)25/h5-7,11-12H,8-10H2,1-4H3,(H,19,21)(H,22,23)(H,24,25)
Clé InChI
UDUSOMRJOPCWHT-UHFFFAOYSA-N
Application
Involved in Pharmacological studies as a ligand for identifying molecular structures for advances melanoma
Reactant involved in:
  • Synthesis of N-(2,6-diisopropylacetanilido)-iminodiacetic acid derivatives and labeling for studies of possible hepatobiliary imaging agents
  • Preparing labeled radiopharmaceuticals using a borohydride exchange resin
  • Evaluation of radiopharmaceutical for cholescintigraphy
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable