Principaux documents
D86000
Sigma-Aldrich
(Diethylamino)acetone
96%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
64 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC(C)=O
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-8(5-2)6-7(3)9/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
GDXMMBDEMOUTNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup