Principaux documents
D75955
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.03
Beilstein:
1859112
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
pb
197-200 °C (lit.)
Pf
4-5 °C (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
Clé InChI
KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Riquan Liao et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(5), 309-309 (2019-04-28)
To enhance our understanding on environmental conditions of the Maowei Sea in Guangxi province, China, the concentration and distribution of 22 chlorobenzene compounds (CBs) in the surface sediment were determined by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The relationship of the sediment