Principaux documents
D123706
Sigma-Aldrich
2,6-Diiodo-4-nitroaniline
97%
25 G
188.00 CHF
188.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
188.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
I2C6H2(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
188.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
251-253 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(I)cc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4I2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
Clé InChI
YPVYMWQYENWFAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable