Principaux documents
D0628
Sigma-Aldrich
5,6-Dibenzyloxyindole
≥98%
Synonyme(s) :
5,6-Bis(benzyloxy)indole, NSC 83220
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H19NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98%
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C(Oc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c1-3-7-17(8-4-1)15-24-21-13-19-11-12-23-20(19)14-22(21)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,23H,15-16H2
Clé InChI
JEUGWNYIRZKHDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
CB2 Cannabinoid Receptor ligands
Potent c-ABL inhibitors
A potent antioxidant agent occuring naturally in beetroot
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable