A8426
Albumin, glycated bovine
lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Pureté
≥90% protein basis (biuret)
Forme
lyophilized powder
Composition
Protein, ~95% biuret
Origine
USA origin
Ampleur du marquage
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable