Principaux documents
D0261
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl) taurine sodium salt
Synonyme(s) :
DNP-Taurine
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N3O7SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].OS(=O)(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C8H9N3O7S.Na/c12-10(13)6-1-2-7(8(5-6)11(14)15)9-3-4-19(16,17)18;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1
Clé InChI
AXJWYGAWAZMPCM-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable