Principaux documents
CDS002047
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperidinylcarbonyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamine
AldrichCPR
50 MG
124.00 CHF
124.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
124.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H15N3OS
Poids moléculaire :
261.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
124.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Chaîne SMILES 
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H15N3OS/c14-13-15-10-5-4-9(8-11(10)18-13)12(17)16-6-2-1-3-7-16/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H2,14,15)
Clé InChI
RMXGLOPWFFSJAP-UHFFFAOYSA-N