Principaux documents
C73303
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzyl chloride
99%
Synonyme(s) :
α-Chloro-o-xylene
25 G
35.90 CHF
35.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
35.90 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.61
Beilstein:
386016
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35.90 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.541 (lit.)
pb
197-199 °C (lit.)
Densité
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter