Documents
249475
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
Synonyme(s) :
α,α,α-Trifluoro-p-toluoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.56
Numéro Beilstein :
391282
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.476 (lit.)
Point d'ébullition
188-190 °C (lit.)
78-79 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride undergoes microwave-promoted Suzuki-type coupling reaction with phenylboronic acid to yield 4-(trifluoromethyl)benzophenone.
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Microwave-promoted cross-coupling of acid chlorides with arylboronic acids: a convenient method for preparing aromatic ketones.
Polackova V, et al.
Tetrahedron, 62(50), 11675-11678 (2006)
Risa Iima et al.
AAPS PharmSciTech, 19(6), 2679-2686 (2018-06-27)
We developed carriers of a 19F magnetic resonance imaging (19F MRI) agent, capable of responding to the temperature difference for cancer diagnosis. The carriers were based on high melting point (mp) neutral lipids, namely, tripalmitin (TPT) and tristearin (TSR) and