Principaux documents
C117609
Sigma-Aldrich
Cyclopropanecarbonitrile
98%
Synonyme(s) :
Cyanocyclopropane, Cyclopropyl cyanide
5 G
36.20 CHF
36.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36.20 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C3H5CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
67.09
Beilstein:
635790
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
36.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
135 °C (lit.)
Densité
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CC1CC1
InChI
1S/C4H5N/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-2H2
Clé InChI
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup