366471
Cyclopentanecarbonitrile
98%
Synonyme(s) :
Cyanocyclopentane, Cyclopentyl cyanide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
67-68 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−76 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#CC1CCCC1
InChI
1S/C6H9N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Clé InChI
SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup