BR781314
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, blue tube, individual, attached flat cap
Synonyme(s) :
PCR, PCR Tubes, Tubes
56.80 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
About This Item
56.80 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produits recommandés
Matériaux
blue cap
blue tube
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
Description
thin-walled
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
individual, attached flat cap
Conditionnement
pack of 1000 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 781314
Technique(s)
PCR: suitable
Capacité
0.5 mL