Principaux documents
HS4323
Microcentrifuge Tube
natural polypropylene, capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Synonyme(s) :
Microtube
500 EACH
21.10 CHF
21.10 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
500 EACH
21.10 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
21.10 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
conical bottom
natural polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap pushfit attached cap
Conditionnement
pack of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS4323
Diam. du bouchon
13.4 mm
Capacité
1.5 mL
Diam. du tube
12.9 mm
Adéquation
suitable for (Microcentrifugation)
Catégories apparentées
Description générale
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Caractéristiques et avantages
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
  • 18,000 x g Max RCF rating
  • Packaged in bulk
  • Syringe piercable cap