Principaux documents
BR61610
BRAND® stopcock grease
Synonyme(s) :
Accessories, Stopcock grease, Stopcocks
1 EA
49.00 CHF
49.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
49.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
49.00 CHF
Check Cart for Availability
Forme
grease
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 61610
Catégories apparentées
Description générale
High vacuum quality, silicone-free for lubricating burette stopcocks.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable