Principaux documents
Z568627
Krytox® EG 2000 grease
weight 2 oz (tube)
About This Item
Code UNSPSC :
15121900
Nomenclature NACRES :
NA.54
Fabricant/nom de marque
Du Pont
Poids
2 oz (tube)
Informations légales
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable