Principaux documents
B22704
Sigma-Aldrich
N-Benzylglycine ethyl ester
97%
Synonyme(s) :
Ethyl (benzylamino)acetate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Beilstein:
2104816
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
colorless to yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
pb
140-142 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-2-14-11(13)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3
Clé InChI
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves