Principaux documents
525537
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
97%
5 G
99.50 CHF
99.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
99.50 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
99.50 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
88-95 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)cnc1N
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
KBLGGRWUEVCNPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine can be prepared from 2-amino-3-methylpyridine, via bromination.[1][2][3]
Application
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine may be used to synthesize:
  • 5-bromo-2-chloro-3-methylpyridine[1]
  • 2-azidopyridine 1-oxide[2]
  • 2-amino-5-bromo-3-methylpyridine 1-oxide[2]
  • 2,5-dibromo-3-methyl pyridine[3]
  • ethyl-3,6-dibromo-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Microwave-Assisted One-Pot Synthesis of Substituted 3-Bromoimidazo [1, 2-a] pyridines and Imidazoheterocycles.
Patil SM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 51(5), 1509-1515 (2014)
Ring contraction of 2-azidopyridine 1-oxides and related compounds. 2-Cyano-1-hydroxypyrroles and-imidazoles.
Abramovitch RA and Cue Jr BW.
Journal of the American Chemical Society, 98(6), 1478-1486 (1976)
2, 5-and 5, 6-Dihalonicotinic acids and their precursors.
Setliff FL.
Journal of Chemical and Engineering Data, 15(4), 590-591 (1970)
Synthesis of the grass alkaloid perlolidine through a pyridyne cyclisation reaction.
Kessar SV and Singh P.
Indian J. Chem. B, 40(11), 1129-1131 (2001)