Principaux documents
A75005
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-phenylthiazole hydrobromide monohydrate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8N2S · HBr · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
powder
Pf
180-183 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[H].[H]O[H].Nc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2S.BrH.H2O/c10-9-11-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-6H,(H2,10,11);1H;1H2
Clé InChI
SBVYKOGRUCDICV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable