Principaux documents
A18834
Sigma-Aldrich
4-Acetylmorpholine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.16
Beilstein:
111971
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.483 (lit.)
Pf
14 °C (lit.)
Densité
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3
Clé InChI
KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
251.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
122 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1