Principaux documents
96140
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonyme(s) :
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.29
Beilstein:
2567599
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −24.0±1°, c = 1% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
64-69 °C
68-70 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
Clé InChI
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable