D153303
5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
95%
Synonyme(s) :
Dimedone, Methone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder
Pf
146-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O2/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
BADXJIPKFRBFOT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable