Principaux documents
930776
Sigma-Aldrich
Epitestosterone-2,3,4-13C3 solution
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP), 100 μg/mL in methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C16H28O2
Poids moléculaire :
291.40
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Changement de masse
M+3
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup