919128
Hydroxyapatite/Beta-TCP
composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
Produits recommandés
Nom du produit
Hydroxyapatite/Beta-TCP composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
Forme
solid
Niveau de qualité
Hauteur
5 ± 1 mm , cylinder
Diamètre
5±1 mm
Dimension de pores
400-500 μm pore size
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3