NIST2066
K-411 Glass microspheres
NIST® SRM® 2066
Synonyme(s) :
Glass spheres
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 50 mg
Fabricant/nom de marque
NIST®
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
glass & ceramic
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2066_cert
SRM 2066_SDS
Autres remarques
Silicon (Si), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Iron (Fe), Oxygen (O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)