914770
Diethyl-4-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
≥95%
Synonyme(s) :
4-Alkyl-1,4-dihydropyridine reagent, DHP reagent for light-mediated His modification
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable