Principaux documents
908282
Sigma-Aldrich
5′-S-Methyl-13C-5′-thioadenosine-1′,2′,3′,4′,5′,-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C5H15N5O3S
Poids moléculaire :
303.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]S[13CH2][13C@@H]1[13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](N2C=NC3=C(N)N=CN=C32)O1
Clé InChI
WUUGFSXJNOTRMR-TWZNKHQZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable