R108
Ro 41-0960
solid
Synonyme(s) :
2′-Fluoro-3,4-dihydroxy-5-nitrobenzophenone
Forme
solid
Niveau de qualité
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL
ethanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H8FNO5/c14-9-4-2-1-3-8(9)12(17)7-5-10(15(19)20)13(18)11(16)6-7/h1-6,16,18H
Clé InChI
RQPAUNZYTYHKHA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... COMT(1312)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable