Principaux documents
903752
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-25,26,26,26,27,27,27-d7 sulfate sodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
1 MG
711.00 CHF
711.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
711.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27D7H38O4SNa
Poids moléculaire :
495.74
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
711.00 CHF
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+7
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]([C@H]1CCC2[C@]1(C)CCC3[C@@](C)(CC4)C(C[C@H]4OS(=O)(O[Na])=O)=CCC23)CCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable