Principaux documents
902698
Supelco
Pressure safety device 0.5 bar
6 mm inlet, 8 mm outlet
1 UNIT
189.00 CHF
189.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
189.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121516
Nomenclature NACRES :
NB.51
189.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Raccords
6 mm inlet
8 mm outlet
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Description générale
The pressure safety device is used between the inert gas supply pressure bottle and our barrel / drum to avoid pressures higher than 0.5 bar inside the barrel/drum according the Pressure Equipment Directive.
with 2 tube connections (6x8 mm)