Principaux documents
901192
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-methoxyethoxy)ethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[N+](=[N-])=NC(OC)COCC
InChI
1S/C5H11N3O2/c1-3-10-4-5(9-2)7-8-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PHMWJDNVPGHYAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F
Point d'éclair (°C)
40 °C