Principaux documents
900573
Sigma-Aldrich
(R)-2-Phenylpiperidine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.24
Code UNSPSC :
12352200
Essai
95%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C11H15N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2/t11-/m1/s1
Clé InChI
WGIAUTGOUJDVEI-LLVKDONJSA-N
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F
Point d'éclair (°C)
104 °C