Principaux documents
900328
Sigma-Aldrich
Poly(p-dioxanone-co-L-lactide)
viscosity 1.5 dL/g 
Synonyme(s) :
PDO-PLLA, PDS-PLLA
About This Item
Formule linéaire :
CH3(C4H6O3)m(C6H8O4)nCH3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
chips or granules
Niveau de qualité
Viscosité
1.5 dL/g
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Main features of p-dioxanone, glycolide and lactide based copolymers