Documents
900065
Sigma-Aldrich
(±)-1,3-Butanediol-1,3-13C2
≥99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C2H10O2
Poids moléculaire :
92.11
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3/i3+1,4+1
Clé InChI
PUPZLCDOIYMWBV-CQDYUVAPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup