Principaux documents
776998
Sigma-Aldrich
(R)-1,1,1-Trifluoro-2-propanol
≥95%
Synonyme(s) :
(R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-ol
100 MG
118.00 CHF
118.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
118.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
118.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Activité optique
[α]22/D +8.3°, c = 1% in chloroform
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O/c1-2(7)3(4,5)6/h2,7H,1H3/t2-/m1/s1
Clé InChI
GILIYJDBJZWGBG-UWTATZPHSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F
Point d'éclair (°C)
18 °C