Principaux documents
776165
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)ethane
Synonyme(s) :
2-Bromoethyl trifluoromethyl ether
250 MG
176.00 CHF
176.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
176.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4BrF3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
176.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.367
Densité
1.674 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
Clé InChI
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C