Principaux documents
776009
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6CH6O2
Poids moléculaire :
128.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C([H])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Clé InChI
RGHHSNMVTDWUBI-ZFJHNFROSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable