614793
4-Hydroxybenzaldehyde-2-d
97 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7DH5O2
Poids moléculaire :
123.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pureté isotopique
97 atom % D
Pf
117-119 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
OC1=CC([2H])=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1D
Clé InChI
RGHHSNMVTDWUBI-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.