773859
5-Octylthieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione
98%
Synonyme(s) :
TPD-octyl
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Pf
119-126 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCN1C(=O)c2cscc2C1=O
InChI
1S/C14H19NO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-13(16)11-9-18-10-12(11)14(15)17/h9-10H,2-8H2,1H3
Clé InChI
QMNVUZQWXKLEFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable