Principaux documents
772518
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
1 G
56.80 CHF
56.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
56.80 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
130-133 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
JNOJGNTXRVBLGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable