Principaux documents
716324
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperazine
95%
250 MG
76.80 CHF
76.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
76.80 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76.80 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder
Pf
90-95 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
Clé InChI
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable