Principaux documents
768928
Sigma-Aldrich
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(2R)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (R)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (R)-Lactaldehyde dimethyl acetal
1 G
816.00 CHF
5 G
2 050.00 CHF
816.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
816.00 CHF
5 G
2 050.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
816.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Groupe fonctionnel
acetal
ether
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
PRAYXKGWSGUXQK-SCSAIBSYSA-N
Application
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. For instance, it is used in the synthesis of D-lactaldehyde, which is useful as a building block in modern biocatalysis for the efficient development of both highly productive and green chemical processes.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.3 °F
Point d'éclair (°C)
50.7 °C