Principaux documents
768936
Sigma-Aldrich
(S)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(2S)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (S)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (S)-Lactaldehyde dimethyl acetal
1 G
408.00 CHF
5 G
1 650.00 CHF
408.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
408.00 CHF
5 G
1 650.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
408.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Groupe fonctionnel
acetal
ether
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
PRAYXKGWSGUXQK-BYPYZUCNSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.3 °F
Point d'éclair (°C)
50.7 °C