Principaux documents
767875
Sigma-Aldrich
6-Nitropyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Nitro-2-picolinic acid
500 MG
104.00 CHF
104.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
104.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
169-172 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-6(10)4-2-1-3-5(7-4)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
MIHFOFLNJIPDRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable